Imprimer
Motesanib base libre 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(3,3-Dimethylindolin-6-yl)-2-((pyridin-4-ylmethyl)amino)nicotinamide, AMG706
BIFK0029-10MG BIFK0029-50MG BIFK0029-100MG
APOSBIFK0029-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0029-10MG APOSBIFK0029-50MG APOSBIFK0029-100MG
Motesanib base libre 99%
Motesanib
Formule: C₂₂H₂₃N₅O
Poids moléculaire: 373.5 g/mol
Point de fusion: 140…151 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10567689
Numéro CAS: 453562-69-1