Imprimer
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIFK0028-10MG BIFK0028-25MG BIFK0028-50MG
APOSBIFK0028-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0028-10MG APOSBIFK0028-25MG APOSBIFK0028-50MG
Ruxolitinib phosphate ≥99%
Ruxolitinib phosphate
Phosphate Salt, >99%
Formule: C₁₇H₂₁N₆O₄P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18452860
Numéro CAS: 1092939-17-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III