Imprimer
Gemcitabine base libre ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIFK0023-100MG BIFK0023-50MG BIFK0023-250MG
APOSBIFK0023-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIFK0023-100MG APOSBIFK0023-50MG APOSBIFK0023-250MG
Gemcitabine base libre ≥99%
Gemcitabine
Formule: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Poids moléculaire: 263.2 g/mol
Point de fusion: 203…219 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869720
Numéro CAS: 95058-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III