Imprimer
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Erlotinib Hydrochloride
BIFK0020-1G BIFK0020-500MG BIFK0020-5G
APOSBIFK0020-1GEA 105 EUR
APOSBIFK0020-1G APOSBIFK0020-500MG APOSBIFK0020-5G
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride ≥99%
N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃O₄
Poids moléculaire: 429.901 g/mol
Point de fusion: 215…227 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07781272
Numéro CAS: 183319-69-9