Imprimer
Epirubicin hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (8S,10S)-10-(((2R,4S,5R,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Epirubicin HCl
BIFK0018-10MG BIFK0018-5MG BIFK0018-50MG
APOSBIFK0018-10MGEA 116 EUR
APOSBIFK0018-10MG APOSBIFK0018-5MG APOSBIFK0018-50MG
Epirubicin hydrochloride
Epirubicin hydrochloride
Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00941448
Numéro CAS: 56390-09-1