Imprimer
PP242 base libre ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
BIFK0004-10MG BIFK0004-5MG
APOSBIFK0004-10MGEA 65.4 EUR
APOSBIFK0004-10MG APOSBIFK0004-5MG
PP242 base libre ≥99%
PP242
Formule: C₁₆H₁₆N₆O
Point de fusion: 146…156 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12196869
Numéro CAS: 1092351-67-1