Imprimer
Fast blue B salt zinc double salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BIF2001-10G BIF2001-5G BIF2001-25G
APOSBIF2001-10GEA 168 EUR
APOSBIF2001-10G APOSBIF2001-5G APOSBIF2001-25G
Fast blue B salt zinc double salt
Fast blue B salt zinc double salt
Formule: C₁₄H₁₂Cl₄N₄O₂Zn
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075203
Numéro CAS: 14263-94-6
EINECS: 238-153-2