Imprimer
Forskolin (de Coleus forskohlii)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
BIF1031-100MG BIF1031-25MG
APOSBIF1031-100MGEA 458 EUR
APOSBIF1031-100MG APOSBIF1031-25MG
Forskolin (de Coleus forskohlii)
Forskolin
An activator of adenylate cyclase.
Formule: C₂₂H₃₄O₇
Poids moléculaire: 410.51 g/mol
Point de fusion: 228…230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082317
Numéro CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9