Imprimer
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIF1011-1G BIF1011-5G
APOSBIF1011-1GEA 145 EUR
APOSBIF1011-1G APOSBIF1011-5G
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH 97%
Fmoc-D-Lys(Dde)-OH
Formule: C₃₁H₃₆N₂O₆
Poids moléculaire: 532.6 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862894
Numéro CAS: 333973-51-6