Imprimer
Fumonisin B1 (de Fusarium moniliforme)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIF1004-1MG BIF1004-5MG
APOSBIF1004-1MGEA 270 EUR
APOSBIF1004-1MG APOSBIF1004-5MG
Fumonisin B1 (de Fusarium moniliforme)
Fumonisin B1
Formule: C₃₄H₅₉NO₁₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133349
Numéro CAS: 116355-83-0