Imprimer
Folic acid ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIF0608-100G BIF0608-25G
APOSBIF0608-100GEA 102 EUR
APOSBIF0608-100G APOSBIF0608-25G
Folic acid ≥98%
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0