Imprimer
EDTA ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthylènediaminetétraacétique, Acide éthylènedinitrilotétraacétique, Acide edetique
BIE0729-1KG BIE0729-500G
APOSBIE0729-1KGEA 54.2 EUR
APOSBIE0729-1KG APOSBIE0729-500G
EDTA ≥99%
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Poids moléculaire: 292.25 g/mol
Point d'ébullition: 614
Point de fusion: 245 °C (déc.)
Densité: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Indice Merck: 13,03546