Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₂₂N₄O₈·2H₂O Point de fusion: 218 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150463 Numéro CAS: 20824-56-0 |