EDTA sel disodique dihydraté ≥99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150037 Numéro CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 |