Imprimer
Sodium férédétate ≥99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide éthylènediaminetétraacétique sel de fer(III) et de sodium
BIE0509-100G BIE0509-1KG BIE0509-250G
APOSBIE0509-100GEA 21.9 EUR
APOSBIE0509-100G APOSBIE0509-1KG APOSBIE0509-250G
Sodium férédétate ≥99%
Sodium férédétate
Formule: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Poids moléculaire: 367.05 g/mol
Point de fusion: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078215
Numéro CAS: 15708-41-5
EINECS: 239-802-2
Indice Merck: 12,04076