Imprimer
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-ethyl-N-oxido-dodecan-1-amine, LDAO, Lauryldimethylamine oxide, N,N-Dimethyldodecan-1-amine oxide, Lauramine oxide, N,N-Dimethyl-N-dodecylamine N-oxide
BID6003-5G BID6003-10G BID6003-25G
APOSBID6003-5GEA 161 EUR
APOSBID6003-5G APOSBID6003-10G APOSBID6003-25G
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Formule: C₁₄H₃₁NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002049
Numéro CAS: 1643-20-5
UN: 3259
ADR: 8,III