β-D-Glucopyrannoside de décyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Decyloxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Decyl beta-D-glucopyranoside, Decyl β-D-glucopyranoside, Decyl glucopyranoside, DG, Decyl beta-D-glucopyranoside
Formule:
C₁₆H₃₂O₆ Poids moléculaire: 320.43 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00063297 Numéro CAS: 58846-77-8 |