Imprimer
Digitonin
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
BID3301-1G BID3301-500MG BID3301-250MG
APOSBID3301-1GEA 161 EUR
APOSBID3301-1G APOSBID3301-500MG APOSBID3301-250MG
Digitonin
Digitonin
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Formule: C₅₆H₉₂O₂₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077729
Numéro CAS: 11024-24-1
EINECS: 234-255-6
UN: 3462
ADR: 6.1,III