Imprimer
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 3,3'-dithiobis(6-nitrobenzoïque)
BID2180-1G BID2180-25G BID2180-5G
APOSBID2180-1GEA 21.9 EUR
APOSBID2180-1G APOSBID2180-25G APOSBID2180-5G
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Used for measurement of sulphhydryl content inpeptides, proteins and tissue.
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Poids moléculaire: 396.36 g/mol
Point de fusion: 233…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4