Imprimer
2'-Deoxycytidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
BID1650-25G BID1650-50G BID1650-100G
APOSBID1650-25GEA 72.5 EUR
APOSBID1650-25G APOSBID1650-50G APOSBID1650-100G
2'-Deoxycytidine
2'-Deoxycytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₄
Poids moléculaire: 227.22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006547
Numéro CAS: 951-77-9