Imidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
- Assay (by titration) 99%
- White crystals
Formule:
C₃H₄N₂ Point d'ébullition: 235 °C Point de fusion: 85…91 °C Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005183 Numéro CAS: 288-32-4 EINECS: 206-019-2 UN: 3263 ADR: 8,II |