Imprimer
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 92%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Amidinophenyl)indole-6-carboxamidine Dihydrochloride, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, DAPI.2HCl, 2-(4-Carbamimidoylphenyl)indole-6-carboximidamide Dihydrochloride, DAPI 2HCl
BID0433-100MG BID0433-250MG BID0433-1G
APOSBID0433-100MGEA 55.1 EUR
APOSBID0433-100MG APOSBID0433-250MG APOSBID0433-1G
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 92%
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
Dye used in the staining of DNA.
Formule: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Poids moléculaire: 350.25 g/mol
Point de fusion: 330 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012681
Numéro CAS: 28718-90-3
EINECS: 249-186-7