Imprimer
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~10)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): SBE-β-CD, Betadex sulphobutyl ether sodium, Captisol
BICY1026-5G BICY1026-1G BICY1026-25G
APOSBICY1026-5GEA 451 EUR
APOSBICY1026-5G APOSBICY1026-1G APOSBICY1026-25G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~10)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formule: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032209
Numéro CAS: 182410-00-0