Imprimer
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): SBE-β-CD, Betadex sulphobutyl ether sodium, Captisol
BICY1024-5G BICY1024-1G BICY1024-25G
APOSBICY1024-5GEA 451 EUR
APOSBICY1024-5G APOSBICY1024-1G APOSBICY1024-25G
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts (DS~4)
β-Cyclodextrin sulphobutyl ethers sodium salts
Formule: C₄₂H₇₀-nO₃₅.nNa.n(C₄H₈O₃S)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032209
Numéro CAS: 182410-00-0