Imprimer
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-D-Tle-OH, N-Boc-D-tert-leucine, Boc-D-Tle-O, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (R)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, Boc-tBu-D-Gly-OH
BICR124-5G BICR124-1G BICR124-2G
APOSBICR124-5GEA 935 EUR
APOSBICR124-5G APOSBICR124-1G APOSBICR124-2G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065575
Numéro CAS: 124655-17-0