Imprimer
1,4-Diacryloylpiperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
BICL800-10G BICL800-5G
APOSBICL800-10GEA 357 EUR
APOSBICL800-10G APOSBICL800-5G
1,4-Diacryloylpiperazine
1,4-Diacryloylpiperazine
PDA is a superior crosslinker for Page Gels, gives a reduction of silver stain background while increasing thephysical strength and giving improved electrophoratic separations.
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 91,5…93.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077661
Numéro CAS: 6342-17-2