Imprimer
Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4364-10G BICL4364-2G BICL4364-5G
APOSBICL4364-10GEA 1290 EUR
APOSBICL4364-10G APOSBICL4364-2G APOSBICL4364-5G
Phenyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside 98% min
Phenyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₁₉H₂₀O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136366
Numéro CAS: 75829-66-2