Imprimer
2-NBDG 95% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-​Deoxy-​2-​[(7-​nitro-​2,​1,​3-​benzoxadiazol-​4-​yl)amino]-​D-​glucose, NBD-Glucose, (2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxy-2-((7-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-4-yl)amino)hexanal
BICL4185-10MG BICL4185-5MG
APOSBICL4185-10MGEA 522 EUR
APOSBICL4185-10MG APOSBICL4185-5MG
2-NBDG 95% min
2-NBDG
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₈
Poids moléculaire: 342.3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23135882
Numéro CAS: 186689-07-6