Imprimer
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4169-10G BICL4169-25G BICL4169-50G
APOSBICL4169-10GEA 351 EUR
APOSBICL4169-10G APOSBICL4169-25G APOSBICL4169-50G
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-ɑ-D-galactopyranoside 99% min
Methyl-2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Formule: C₂₈H₂₆O₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200842
Numéro CAS: 3601-36-3