Imprimer
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4119-10G BICL4119-5G BICL4119-25G
APOSBICL4119-10GEA 0 EUR
APOSBICL4119-10G APOSBICL4119-5G APOSBICL4119-25G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Formule: C₉H₁₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061641
Numéro CAS: 20513-98-8