Imprimer
6-Iodo diosmin 98% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4116-1MG BICL4116-2MG
APOSBICL4116-1MGEA 434 EUR
APOSBICL4116-1MG APOSBICL4116-2MG
6-Iodo diosmin 98% min
6-Iodo diosmin
Formule: C₂₈H₃₁IO₁₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515355
Numéro CAS: 1431536-92-3