Imprimer
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BICL4089-10G BICL4089-1G BICL4089-5G
APOSBICL4089-10GEA 835 EUR
APOSBICL4089-10G APOSBICL4089-1G APOSBICL4089-5G
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose 99% min
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-sorbofuranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132929
Numéro CAS: 17682-70-1