Imprimer
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BICL4075-100MG BICL4075-25MG BICL4075-50MG
APOSBICL4075-100MGEA 517 EUR
APOSBICL4075-100MG APOSBICL4075-25MG APOSBICL4075-50MG
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
2-Désoxy-2-fluoro-D-glucose
Formule: C₆H₁₁FO₅
Point de fusion: 169…172 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077527
Numéro CAS: 29702-43-0