Imprimer
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Deoxynojirimycin, (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
BICL4067-500MG BICL4067-1G
APOSBICL4067-500MGEA 116 EUR
APOSBICL4067-500MG APOSBICL4067-1G
(+)-1-Deoxynojirimycin 99% min
(+)-1-Deoxynojirimycin
Formule: C₆H₁₃NO₄
Point de fusion: 195…202 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063474
Numéro CAS: 19130-96-2
EINECS: 606-239-2