Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
((2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetrakis(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanol
Formule:
C₃₄H₃₆O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03701135 Numéro CAS: 27851-29-2 |