Imprimer
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BICL4019-50MG BICL4019-500MG
APOSBICL4019-50MGEA 94.4 EUR
APOSBICL4019-50MG APOSBICL4019-500MG
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Formule: C₁₂H₂₀O₁₀
Poids moléculaire: 324.282 g/mol
Point de fusion: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182343
Numéro CAS: 35405-71-1