Imprimer
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): MBS
BICL202-100MG BICL202-250MG
APOSBICL202-100MGEA 21.9 EUR
APOSBICL202-100MG APOSBICL202-250MG
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Primary amine reactive -Sulphhydryl reactive. Protein conjugation Hapten carrier Protein conjugation
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₆
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005514
Numéro CAS: 58626-38-3