Imprimer
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cytidine-5'-triphosphate disodium, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl dihydrogentriphosphate
BIC5002-5G BIC5002-10G
APOSBIC5002-5GEA 145 EUR
APOSBIC5002-5G APOSBIC5002-10G
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2)
Formule: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078193
Numéro CAS: 36051-68-0