Imprimer
L(+)-Citrulline 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIC1342-25G BIC1342-100G
APOSBIC1342-25GEA 21.9 EUR
APOSBIC1342-25G APOSBIC1342-100G
L(+)-Citrulline 99+%
L(+)-Citrulline
Formule: C₆H₁₃N₃O₃
Point de fusion: 212…214 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064397
Numéro CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6