Imprimer

5(6)-Carboxyfluorescein

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid

BIC1073-500MG BIC1073-5G
APOSBIC1073-500MGEA 27.7 EUR
APOSBIC1073-500MG APOSBIC1073-5G
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Formule: C₄₂H₂₄O₁₄
Point de fusion: 275 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151081
Numéro CAS: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR