Imprimer
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
BIC1059-1G BIC1059-5G
APOSBIC1059-1GEA 75.4 EUR
APOSBIC1059-1G APOSBIC1059-5G
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Formule: C₇H₇O₆P
Point de fusion: 162 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042645
Numéro CAS: 6064-83-1
EINECS: 227-993-5