Imprimer
Cefoperazone sodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cefoneg, Cefosint
BIC1033-25G BIC1033-5G
APOSBIC1033-25GEA 270 EUR
APOSBIC1033-25G APOSBIC1033-5G
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone sodium salt
Formule: C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂
Poids moléculaire: 667.648 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07793331
Numéro CAS: 62893-20-3