Imprimer
Calcimycin (A23187)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
BIC1006-10MG BIC1006-5MG
APOSBIC1006-10MGEA 236 EUR
APOSBIC1006-10MG APOSBIC1006-5MG
Calcimycin (A23187)
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore.
Formule: C₂₉H₃₇N₃O₆
Poids moléculaire: 523.63 g/mol
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151202
Numéro CAS: 52665-69-7
EINECS: 258-084-1