Imprimer
Cytosine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
BIC0713-100G BIC0713-25G BIC0713-500G BIC0713-1KG
APOSBIC0713-100GEA 24.4 EUR
APOSBIC0713-100G APOSBIC0713-25G APOSBIC0713-500G APOSBIC0713-1KG
Cytosine
Cytosine
Formule: C₄H₅N₃O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006034
Numéro CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5