L(+)-Cystéine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Cys-OH, (R)-(+)-Cystéine
Formule:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Poids moléculaire: 121.16 g/mol Point d'ébullition: 254 Point de fusion: 240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064306 Numéro CAS: 52-90-4 Indice Merck: 13,02810 |