L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté 99+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
USP, Ph.Eur.
Formule:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065606 Numéro CAS: 7048-04-6 EINECS: 200-157-7 |