Imprimer
Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid calcium salt, Calcium (4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)-L-glutamate, Folinic acid calcium, Calcium folinate
BIC0607-1G BIC0607-5G BIC0607-25G
APOSBIC0607-1GEA 45.1 EUR
APOSBIC0607-1G APOSBIC0607-5G APOSBIC0607-25G
Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Folinic acid calcium salt
Formule: C₂₀H₂₁CaN₇O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006704
Numéro CAS: 1492-18-8