Imprimer
CHAPSO ≥99.0%, Ultrapure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropanesulphonate), CHAPSO
BIC0121-1G BIC0121-5G
APOSBIC0121-1GEA 43.5 EUR
APOSBIC0121-1G APOSBIC0121-5G
CHAPSO ≥99.0%, Ultrapure
CHAPSO
A non denaturing zwitterionic detergent similar to CHAPS(BIMB1085) with increased solubility.
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Poids moléculaire: 630.89 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 82473-24-3