Imprimer
Clindamycin hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cleocin Hydrochloride, (2S,4R)-N-((1S,2S)-2-Chloro-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 7[S]-Chloro-7-deoxylincomycin, Clindamycin HCl
BIC0117-1G BIC0117-250MG
APOSBIC0117-1GEA 183 EUR
APOSBIC0117-1G APOSBIC0117-250MG
Clindamycin hydrochloride
Clindamycin hydrochloride
Clindamycin is a lincosamide antibiotic with a primarily bacteriostatic action against gram-positive bacteria.
Formule: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S·HCl
Poids moléculaire: 461.45 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07793327
Numéro CAS: 21462-39-5