Imprimer
Cephalothin sodium salt
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cephalothin sodium
BIC0115-10G BIC0115-25G BIC0115-50G
APOSBIC0115-10GEA 319 EUR
APOSBIC0115-10G APOSBIC0115-25G APOSBIC0115-50G
Cephalothin sodium salt
Cephalothin sodium salt
First generation cephalosporin antibiotic. Disrupts the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria.
Formule: C₁₆H₁₅N₂NaO₆S₂
Poids moléculaire: 418.414 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072025
Numéro CAS: 58-71-9